Kluczowe dokumenty
ST1698
Sigma-Aldrich
Mysz anty-PDLIM7 mAb (2D6)
liquid, clone 2D6, Calbiochem®
Synonim(y):
Anty-PD2 i domena LIM7
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2D6, monoclonal
Formularz
liquid
nie zawiera
preservative
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
izotyp
IgG1
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PDLIM7(9260)
Opis ogólny
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne. Rozpoznaje białko PDLIM7 o masie ~45-50 kDa.
Rozpoznaje białko PDLIM7 ~45-50 kDa w komórkach HeLa.
To mysie mAb anty-PDLIM7 (2D6) zostało zatwierdzone do stosowania w testach ELISA, immunoblottingu i immunocytochemii do wykrywania PDLIM7.
Immunogen
Rekombinowany ludzki PDLIM7 o pełnej długości (aa 1-458), wyrażony jako białko fuzyjne GST
Ostrzeżenie
Toksyczność: Przegląd przepisów (Z)
Inne uwagi
Herrick, S., et al. 2009. Mol. Cell Neurosci.43, 188.