Merck
ST1660
Mysz anty-MSLN mAb (1A10)
liquid, clone 1A10, Calbiochem®
Synonim(y):
Anty-Mezotelina
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
1A10, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
1A10, monoclonal
form
liquid
does not contain
preservative
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
dilution
(ELISA
Immunoblotting (1-5 µg/mL))
isotype
IgG2b
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MSLN(10232)
General description
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne. Rozpoznaje białko MSLN.
Rozpoznaje białko MSLN.
To mysie mAb anty-MSLN (1A10) zostało zatwierdzone do stosowania w testach ELISA i immunoblottingu do wykrywania MSLN.
Immunogen
Rekombinowany polipeptyd odpowiadający aminokwasom 464-564 ludzkiego MSLN, wyrażony jako białko fuzyjne GST
Application
ELISA (patrz komentarze)
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Physical form
W PBS, pH 7,2.
Preparation Note
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić i zamrozić (-20°C).
Other Notes
W przypadku testu ELISA to przeciwciało może być stosowane jako przeciwciało wychwytujące; zalecane stężenie to 10 ng/ml, 1 µg/basenik, 100 µl całkowitej objętości. Zmienne związane z warunkami testu będą dyktować właściwe rozcieńczenie robocze.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Przegląd przepisów (Z)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
ST1660-100UG04055977223811