Kluczowe dokumenty
ST1651
Sigma-Aldrich
Anti-GRK6 Mouse mAb (2C3)
liquid, clone 2C3, Calbiochem®
Synonim(y):
Anti-G Protein-Coupled Receptor Kinase 6
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
pochodzenie biologiczne
mouse
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2C3, monoclonal
Formularz
liquid
nie zawiera
preservative
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
izotyp
IgG2a
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... GRK6(2870)
Opis ogólny
Anti-GRK6, mouse monoclonal, clone 2C3, recognizes the ~65-70 kDa GRK6 protein in HeLa and Jurkat cells. It is validated for use in ELISA and Western blotting.
Purified mouse monoclonal antibody. Recognizes the ~65-70 kDa GRK6 protein.
Recognizes the ~65-70 kDa GRK6 protein in HeLa and Jurkat cells.
Immunogen
A recombinant polypeptide corresponding to amino acids of 71-170 human GRK6, expressed as a GST fusion protein
Zastosowanie
ELISA (see comments)
Immunoblotting (1-5 µg/ml)
Ostrzeżenie
Toxicity: Regulatory Review (Z)
Postać fizyczna
In PBS, pH 7.2.
Rekonstytucja
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Komentarz do analizy
Positive Control
HeLa cells, Jurkat cells
Inne uwagi
For ELISA, this antibody can be used as the capture antibody; recommended concentration is 10 ng/ml, 1 µg/well, 100 µl total volume. Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.