Merck
ST1630
Mysz anty-FGF8 mAb (2A10)
liquid, clone 2A10, Calbiochem®
Synonim(y):
Czynnik wzrostu fibroblastów 8
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
2A10, monoclonal
Species reactivity:
mouse, human, rat
Application:
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
2A10, monoclonal
form
liquid
does not contain
preservative
species reactivity
mouse, human, rat
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
dilution
(ELISA
Immunoblotting (1-5 µg/mL))
isotype
IgG2a
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Fgf8(14179)
General description
Mysi monoklonalny anty-FGF8, klon 2A10, rozpoznaje białko FGF8 o masie ~30-35 kDa w komórkach PC-12, Jurkat, HepG2, NIH3T3 i Raw 264.7. Jest zatwierdzony do stosowania w testach ELISA i Western blotting.
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne. Rozpoznaje białko FGF8 o masie ~30-35 kDa.
Rozpoznaje białko FGF8 o masie około 30-35 kDa w komórkach PC-12, Jurkat, HepG2, NIH3T3 i Raw 264.7.
Immunogen
Rekombinowany ludzki FGF8 o pełnej długości (aa 65-133), wyrażony jako białko fuzyjne GST
Application
ELISA (patrz komentarze)
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Physical form
W PBS, pH 7,2.
Preparation Note
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić i zamrozić (-20°C).
Analysis Note
Kontrola pozytywna
Komórki PC-12, komórki Jurkat, komórki HepG2, komórki NIH3T3, komórki Raw 264.7
Other Notes
W przypadku testu ELISA to przeciwciało może być stosowane jako przeciwciało wychwytujące; zalecane stężenie to 10 ng/ml, 1 µg/basenik, 100 µl całkowitej objętości. Zmienne związane z warunkami testu będą dyktować właściwe rozcieńczenie robocze.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Przegląd przepisów (Z)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
ST1630-100UG04055977223736