Kluczowe dokumenty
ST1553
Sigma-Aldrich
Mysz anty-VCP mAb (4A8)
liquid, clone 4A8, Calbiochem®
Synonim(y):
Białko zawierające anty-walozynę
Wybierz wielkość
100 μG
2230,00 zł
2230,00 zł
Przewidywany termin wysyłki05 maja 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2230,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2230,00 zł
Przewidywany termin wysyłki05 maja 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4A8, monoclonal
Formularz
liquid
nie zawiera
preservative
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
izotyp
IgG2a
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... VCP(7415)
Opis ogólny
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne. Rozpoznaje białko VCP o masie ~67 kDa.
Rozpoznaje białko VCP o masie ~67 kDa w komórkach HePG2 i tkance ludzkiego łożyska.
To mysie mAb anty-VCP (4A8) zostało zatwierdzone do stosowania w testach ELISA, immunoblottingu i skrawkach parafinowych do wykrywania VCP.
Immunogen
Rekombinowany ludzki VCP o pełnej długości (aa 1-589), wyrażony jako białko fuzyjne GST
Zastosowanie
ELISA (patrz komentarze)
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Skrawki parafinowe (3 g/ml)
Ostrzeżenie
Toksyczność: Przegląd przepisów (Z)
Postać fizyczna
W PBS, pH 7,2.
Rekonstytucja
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić i zamrozić (-20°C).
Komentarz do analizy
Kontrola pozytywna
Komórki HePG2, ludzka tkanka łożyska
Inne uwagi
W przypadku testu ELISA to przeciwciało może być stosowane jako przeciwciało wychwytujące; zalecane stężenie to 10 ng/ml, 1 µg/basenik, 100 µl całkowitej objętości. Zmienne związane z warunkami testu będą dyktować właściwe rozcieńczenie robocze.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Philipp Voisard et al.
International journal of molecular sciences, 23(12) (2022-06-25)
Valosin-containing protein (VCP) acts as a key regulator of cellular protein homeostasis by coordinating protein turnover and quality control. Mutations in VCP lead to (cardio-)myopathy and neurodegenerative diseases such as inclusion body myopathy with Paget's disease of the bone and