Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human, mouse
Application:
—
Citations:
2
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rabbit
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
liquid
species reactivity
human, mouse
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
dilution
(Immunoblotting (1-5 µg/mL))
isotype
IgG
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... NQO1(1728)
General description
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne. Rozpoznaje białko NQO1 o masie ~30 kDa.
Rozpoznaje białko ~30 kDa NQO1 w ludzkiej tkance żołądka, tkance mózgowej myszy i komórkach HepG2.
To królicze pAb anty-NQO1 zostało zatwierdzone do stosowania w immunoblottingu do wykrywania NQO1.
Immunogen
Człowiek
Rekombinowany ludzki NQO1 o pełnej długości (aa 1-274)
Application
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Physical form
W PBS, pH 7,2.
Preparation Note
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić i zamrozić (-20°C).
Analysis Note
Kontrola negatywna
Komórki 293T
Komórki 293T
Kontrola pozytywna
Ludzka tkanka żołądka, mysia tkanka mózgowa, komórki HepG2
Ludzka tkanka żołądka, mysia tkanka mózgowa, komórki HepG2
Other Notes
Zmienne związane z warunkami testu będą dyktować właściwe rozcieńczenie robocze.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Przegląd przepisów (Z)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Teresa Riccioni et al.
Frontiers in psychiatry, 1, 22-22 (2010-01-01)
Adenosine A(2A) receptors seem to exist in typical (more in striatum) and atypical (more in hippocampus and cortex) subtypes. In the present study, we investigated the affinity of two adenosine A(2A) receptor antagonists, ST1535 [2 butyl -9-methyl-8-(2H-1,2,3-triazol 2-yl)-9H-purin-6-xylamine] and KW6002
Alessandro Tozzi et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 31(5), 1850-1862 (2011-02-04)
A(2A) adenosine receptor antagonists are currently under investigation as potential therapeutic agents for Parkinson's disease (PD). However, the molecular mechanisms underlying this therapeutic effect is still unclear. A functional antagonism exists between A(2A) adenosine and D(2) dopamine (DA) receptors that
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| ST1535-100UG | 04055977224238 |