Kluczowe dokumenty
ST1533
Sigma-Aldrich
Anti-ALDH2 Mouse mAb (1E5)
liquid, clone 1E5, Calbiochem®
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1E5, monoclonal
Formularz
liquid
nie zawiera
preservative
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
izotyp
IgG2a
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ALDH2(217)
Opis ogólny
Anti-ALDH2, mouse monoclonal, clone 1E5, recognizes the ~50 kDa ALDH2 protein in MCF-7 cells. It is validated for ELISA and Western blotting.
Purified mouse monoclonal antibody. Recognizes the ~50 kDa ALDH2 protein.
Recognizes the ~50 kDa ALDH2 protein in MCF7 cells.
Immunogen
A recombinant polypeptide corresponding to amino acids 408-517 of human ALDH2, expressed as a GST fusion protein
Zastosowanie
ELISA (see comments)
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Ostrzeżenie
Toxicity: Regulatory Review (Z)
Postać fizyczna
In PBS, pH 7.2.
Rekonstytucja
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Komentarz do analizy
Positive Control
MCF7 cells
Inne uwagi
For ELISA, this antibody can be used as the capture antibody; recommended concentration is 10 µg/ml, 1 µg/well, 100 µl total volume. Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.