Kluczowe dokumenty
ST1517
Sigma-Aldrich
Mysz anty-PIP5K3 mAb (6C7)
liquid, clone 6C7, Calbiochem®
Synonim(y):
Anty-fosfatydyloinozy-3-fosforanu-fosfatydyloinozy-5-kinazy typu 3
Wybierz wielkość
100 μG
1670,00 zł
1670,00 zł
Przewidywany termin wysyłki29 kwietnia 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
1670,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1670,00 zł
Przewidywany termin wysyłki29 kwietnia 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
6C7, monoclonal
Formularz
liquid
nie zawiera
preservative
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
izotyp
IgG2a
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne. Rozpoznaje białko PIP5K3 o masie ~60 kDa.
Rozpoznaje białko PIP5K3 o masie ~60 kDa w tkankach ludzkich jąder i komórkach HeLa.
To mysie mAb anty-PIP5K3 (6C7) zostało zatwierdzone do stosowania w testach ELISA, immunoblottingu, immunocytochemii i skrawkach parafinowych do wykrywania PIP5K3.
Immunogen
Człowiek
Rekombinowany polipeptyd odpowiadający aminokwasom 342-452 ludzkiego PIP5K3, wyrażony jako białko fuzyjne GST
Zastosowanie
ELISA (patrz komentarze)
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Immunocytochemia (10 g/ml)
Skrawki parafinowe (3 g/ml)
Ostrzeżenie
Toksyczność: Przegląd przepisów (Z)
Postać fizyczna
W PBS, pH 7,2.
Rekonstytucja
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić i zamrozić (-20°C).
Komentarz do analizy
Kontrola negatywna
Komórki 293T
Kontrola pozytywna
Tkanka ludzkich jąder, komórki HeLa
Inne uwagi
Tsuruta, F., et al. 2009. J. Cell Biol.187 279.
W przypadku testu ELISA to przeciwciało może być stosowane jako przeciwciało wychwytujące; zalecane stężenie to 10 ng/ml, 1 µg/basenik, 100 µl całkowitej objętości. Zmienne związane z warunkami testu będą dyktować właściwe rozcieńczenie robocze.