Kluczowe dokumenty
SSEP0470W
Millipore
MCE Membrane Filter, 3.0 μm Pore Size
MF-Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic, w/ 6 mm hydrophobic edge
Synonim(y):
710 Filtr membranowy, krawędź hydrofobowa, wielkość porów 3 µm
About This Item
Kod UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiały
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
MF-Millipore
Millipore
Parametry
30 L/min-cm2 air flow rate
320 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
Długość
122 mm
krawędź szer.
6 mm , hydrophobic edge
Średnica
47 mm
śr. filtra
47 mm
grubość
150 μm
Matryca
MF-Millipore
wielkość porów
3.0 μm pore size
83 % porosity
punkt pęcherzykowania
≥0.7 bar, air with water at 23 °C
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Hydrofobowe membrany krawędziowe to standardowe filtry typu MF z krawędziami hydrofobowymi o szerokości 3 lub 6 mm. W testach sterylności antybiotyków i leków bakteriostatycznych metodą filtrów membranowych, krawędź o szerokości 6 mm zapobiega przedostawaniu się leku pod obręcz uszczelniającą uchwytu.
Zastosowania:
- Testowanie mikrobiologiczne i sterylności antybiotyków i leków bakteriostatycznych
- Operacje maszyny napełniającej
-Dostępne w opakowaniach sterylnych lub gotowych do sterylizacji w autoklawie
Filter Code: SSEP
Opakowanie
Blue box with 4 x 25 filters
Informacje prawne
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 1
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)