Kluczowe dokumenty
SLLGH13
Millipore
Millex hydrophilic PTFE syringe filter
pore size 0.2 μm, diam. 13 mm, non-sterile
Synonim(y):
Jednorazowy filtr strzykawkowy, filtr strzykawkowy
About This Item
Kod UNSPSC:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Materiały
PTFE membrane
high-density polyethylene
high-density polyethylene housing
sterylność
non-sterile
linia produktu
Millex
Właściwości
holdup volume< 25 μL (after air purge)
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Millex
Parametry
45 °C max. temp.
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
metody
analytical sample preparation: suitable
Wysokość
21.1 mm
Średnica
13 mm
powierzchnia filtracyjna
0.65 cm2
pojemność
10 mL
wielkość porów
0.2 μm pore size
moc wejściowa
sample type aqueous solution(s)
sample type organic solution(s)
dopasowywanie
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
SLLGX13NL replaces SLLGH13NL
SLLGX13NK replaces SLLGH13NK
Filter Code: LG
Charakterystyka techniczna
For general laboratory use only
Informacje prawne
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Hydrophilic PTFE Millex® syringe filters ensure accurate dissolution testing and sample preparation for HPLC analysis.