SKINMAG-50K
MILLIPLEX® Human Skin Magnetic Bead Panel - Immune Response Multiplex Assay
The analytes available for this multiplex kit are: Cortisol, Fibronectin, Involucrin, Keratin-6, Keratin-1,10, HSA.
About This Item
Polecane produkty
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Milliplex®
assay range
accuracy: 96-107%
sensitivity: 0.25 ng/mL
(Involucrin)
sensitivity: 0.85 ng/mL
(Cortisol)
sensitivity: 2.05 ng/mL
(HSA)
standard curve range: 0.055-40 ng/mL
(Involucrin)
standard curve range: 0.55-400 ng/mL
(Cortisol)
standard curve range: 2.74-2000 ng/mL
(HSA)
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
metody
multiplexing: suitable
metoda wykrywania
fluorometric (Luminex xMAP)
Warunki transportu
wet ice
Opis ogólny
The MILLIPLEX® Human Skin Panel is a 5-plex kit to be used for the simultaneous quantification of any or all of the following analytes in skin, skin tape extract or skin cell
culture samples: cortisol, keratin-6, involucrin, keratin-1,10, and human serum albumin (HSA).
The Luminex® xMAP® platform uses a magnetic bead immunoassay format for ideal speed and sensitivity to quantitate multiple analytes simultaneously, dramatically improving productivity while conserving valuable sample volume.
Panel Type: Immune Response
Specyficzność
There was no or negligible cross-reactivity between the antibodies for an analyte and any of the other analytes in this panel.
Zastosowanie
- Analytes: Cortisol, Human Serum Albumin (HSA), Involucrin, Keratin-6, Keratin-1,10
- Recommended Sample type: Skin, skin tape extract, skin cell culture samples
- Assay Run Time: One day or Overnight
- Research Category: Inflammation & Immunology
Cechy i korzyści
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Organy docelowe
Respiratory Tract