SHGLA25NB6
Multilayer Durapore® 0.45/0.22 µm, OptiScale® Capsule
OptiScale® 25, filtration area 3.5 cm2, pore size 0.45/0.22 μm
Synonim(y):
Multilayer Durapore® 0.45 μm/0.22 μm Optiscale 25mm NB
Wybierz wielkość
634,00 zł
Dostępny do wysyłki w dniu10 kwietnia 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
About This Item
634,00 zł
Dostępny do wysyłki w dniu10 kwietnia 2025Szczegóły
Materiały
PVDF membrane
polypropylene
polypropylene support
polypropylene vent cap
Poziom jakości
zgodność regionalna
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
sterylność
non-sterile
Kompatybilność ze sterylizacją
autoclavable compatible
linia produktu
OptiScale® 25
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
OptiScale®
Parametry
4.1 bar max. inlet pressure (60 psi) at 25 °C
60 psi max. differential pressure (4.1 bar) at 25 °C (forward)
metody
sterile filtration: suitable
Długość
3.9 cm (1.52 in.)
Szerokość
1.21 in.
Średnica
3.1 cm (1.2 in.)
powierzchnia filtracyjna
3.5 cm2
zanieczyszczenia
≤0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Matryca
Multilayer Durapore®
pore size
0.45/0.22 μm pore size
moc wejściowa
sample type liquid
dopasowywanie
female Luer-Lok® inlet connection
male Luer-Lok® outlet connection
(Female Luer-Lok® Inlet/Male Luer Slip Outlet)
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Inne uwagi
- Organism Retention: Bacterial
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: Protein purification
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer installation and wetting sections of OPTISCALE®-25 user guide
- Storage Statement: Please refer OPTISCALE®-25 user guide
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Uwaga dotycząca przygotowania
1 autoclave cycle of 60 min @ 123 °C
Komentarz do analizy
After sterilization and a controlled water flush of 35 mL, samples exhibited less than 500 ppb TOC per USP <64> and less than 1.3 µS/cm per USP <64> at 25 °C.