Kluczowe dokumenty
SF750300J
Millipore
SUS Filter 5 Layer Mesh
pore size 75.0 μm, cartridge nominal length 30 in. (75 cm), Code 0 (2-222; O-rings)
Synonim(y):
SUS Filter 5Layered Mesh 75 μm Code 0 30 in.
About This Item
Kod UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031610
Materiały
silicone seal
stainless steel
producent / nazwa handlowa
SUS Filter
dostępność
available only in Japan
Parametry
686 bar max. differential pressure
686 kPa max. inlet pressure at 40 °C
długość nominalna kartridża
30 in. (75 cm)
wielkość porów
75.0 μm nominal pore size
75.0 μm pore size
moc wejściowa
sample type liquid
kod wkładu
Code 0 (2-222; O-rings)
Opis ogólny
Device Configuration: Cartridge
Cechy i korzyści
Format: Single Layer
Uwaga dotycząca przygotowania
Sterilization Method
Multiple Steam Sterilizable