Kluczowe dokumenty
SF20F1001
Millipore
SUS Filter Powder Sintering
pore size 20.0 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm), Code F (double open end w/flat gaskets)
Synonim(y):
SUS Filter Powder Sintering 20 μm Code F 10 in.
About This Item
Kod UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031610
Materiały
PTFE seal
stainless steel
producent / nazwa handlowa
SUS Filter
dostępność
available only in Japan
Parametry
686 bar max. differential pressure
686 kPa max. inlet pressure at 40 °C
długość nominalna kartridża
10 in. (25 cm)
wielkość porów
20.0 μm nominal pore size
20.0 μm pore size
moc wejściowa
sample type liquid
kod wkładu
Code F (double open end w/flat gaskets)
Opis ogólny
Device Configuration: Cartridge
Cechy i korzyści
Format: Single Layer
Uwaga dotycząca przygotowania
Sterilization Method
Multiple Steam Sterilizable