SF006
ESGRO Complete Accutase
The ESGRO Complete Accutase is a cell detachment solution of proteolytic & collagenolytic enzymes, qualified for use for the detachment of mouse embryonic stem cells cultured in serum-free conditions with ESGRO Complete Clonal Grade Medium.
Synonim(y):
Accutase testowany na komórkach macierzystych
Wybierz wielkość
201,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
201,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Formularz
liquid
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
cell culture | stem cell: suitable
moc wejściowa
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
Warunki transportu
dry ice
Opis ogólny
Zastosowanie
1. Thaw Accutase® to room temperature.
2. Wash plate, flask or beads with sterile PBS.
3. Add Accutase to culture dish or flask using aseptic procedures at 10 mL per 75 cm2 surface area.
4. Return culture to 37°C incubator and allow cells to detach (5-10 minutes).
5. Count cells and passage as usual. No additional washes or enzyme inhibitors are required.
Postać fizyczna
1X Accutase® enzymes in Dulbecco′s PBS containing 0.5 mM EDTA•4Na and 3 mg/L Phenol Red.
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1