Przejdź do
SCT212
HaloTag AcidiFluor Orange Ligand
Live Cell imaging probe for acidic pH. It shows weak fluorescence at neutral pH, but shows strong fluorescence at acidic pH.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
4420,00 zł
Przewidywany termin wysyłki28 sierpnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
8640,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
4420,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
lyophilized
detection method
fluorometric
General description
HaloTag AcidiFluor ORANGE jest kwasowym wskaźnikiem pH. Składa się z barwnika AcidiFluor ORANGE połączonego z ligandem HaloTag, który tworzy wiązanie kowalencyjne z HaloTag. Wykazuje dość słabą fluorescencję przy neutralnym pH, ale wykazuje silną fluorescencję przy kwaśnym pH. Ponieważ jest to odczynnik nieprzepuszczalny dla komórek, może być stosowany do znakowania białek związanych z błoną HaloTag poprzez mieszanie, a następnie monitorowanie zmian pH. Względnie fotostabilna fluorescencja AcidiFluor ORANGE umożliwia poklatkowe obrazowanie zmian pH i śledzenie pęcherzyków endocytarnych / egzocytarnych przez długi czas.
Właściwości spektralne:
Absorbancja (maks.): 520nm
Emisja (maks.): 565nm
Kategoria badawcza:
Live Cell Dye Signaling
Neuroscience.
HaloTag jest zastrzeżonym znakiem towarowym Promega Corporation.
AcidiFluor jest znakiem towarowym firmy Goryo Chemical Inc.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktów, nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanego użytku komercyjnego.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SCT214390062235474
description
Live Cell imaging probe for acidic pH. It shows weak fluorescence at neutral pH, but shows strong fluorescence at acidic pH.
description
Live Cell imaging probe which reversibly fluoresces in acidic pH, such as in lysosomes and endosomes of cells
description
Dye content ~90 %
description
Dye content 75 %
form
lyophilized
form
lyophilized
form
powder
form
powder
detection method
fluorometric
detection method
-
detection method
-
detection method
-
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)