Merck
SCT094
Barwnik do żywych komórek BioTracker NIR FolateReceptor
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
12352207
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
lyophilized
mol wt
calculated mol wt 1196.30
packaging
pkg of 1 mg
manufacturer/tradename
Millipore
storage condition
protect from light
growth mode
N/A
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Receptory folianowe (FR) są białkami powierzchniowymi związanymi z błoną, zaangażowanymi w wychwyt kwasu foliowego. Receptory folianowe często ulegają nadekspresji w wielu guzach litych, w tym w nowotworach jajnika, piersi i płuc. FRs są atrakcyjnymi kandydatami do obrazowania nowotworów i terapii celowanych. BioTracker NIR Folate Receptor Live Cell Dye to sonda fluorescencyjna w bliskiej podczerwieni (NIR) do wykrywania receptorów folianowych in vivo. Sonda ta wykazuje bardzo niską fluorescencję tła i wysoki stosunek guza do tła u myszy noszących guzy z ekspresją FR w ciągu 30 minut (1).Odniesienie:1. Numasawa, Koji, et al. "A Fluorescent Probe for Rapid, High-Contrast Visualization of Folate-Receptor-Expressing Tumors In Vivo". Angewandte Chemie International Edition 59.15 (2020): 6015-6020.
Application
Czystość ≥ 95% potwierdzona metodą HPLC. Identyfikacja potwierdzona przez HNMR, LC-MS i analizę elementarną.
Features and Benefits
Sonda w bliskiej podczerwieni do wykrywania i wizualizacji receptorów folianowych in vivo.
Physical form
Liofilizowany. Zielone ciało stałe.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20°C, suszyć i chronić przed światłem.
Uwaga: Przed otwarciem fiolki należy ją krótko odwirować, aby zebrać jej zawartość na dnie.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
SCT09404065265944465