Merck
SCT075
Barwnik żywych komórek BioTracker Blue z siarkowodorem
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12171501
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
type
for cell culture
technique(s)
cell based assay: suitable
detection method
fluorometric
General description
442,39 g/mol
Application
Obrazowanie fluorescencyjne żywych komórek
Physical form
Liofilizowany
Preparation Note
Przechowywać BioTracker Blue Hydrogen Sulphide Live Cell Dye w temperaturze -20°C, wysuszyć i chronić przed światłem Uwaga: Przed otwarciem fiolkę należy krótko odwirować, aby zebrać zawartość na dnie fiolki.
Analysis Note
Purity: ≥ 92% confirmed by HNMR, LC-MS and HPLC and elemental analysis
Molar Mass: 493.43 g/mol
Legal Information
BioTracker is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
SCT07504061842297511