Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
NACRES:
NA.76
eCl@ss:
32011203
Pomoc techniczna
Potrzebujesz pomocy? Nasz zespół doświadczonych naukowców chętnie Ci pomoże.
Pozwól nam pomócPomoc techniczna
Potrzebujesz pomocy? Nasz zespół doświadczonych naukowców chętnie Ci pomoże.
Pozwól nam pomócdescription
Cell line type: Neural Stem Cells
Neural Stem Cells
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
immunocytochemistry: suitable
Quality Level
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
General description
Mouse Spinal Cord Neural Stem Cell Expansion Kit to wieloskładnikowy system do hodowli i analizy neuronalnych komórek macierzystych i ich zróżnicowanych komórek potomnych. System ten obejmuje pierwotne neuronalne komórki macierzyste wyizolowane z rdzenia kręgowego myszy C57/BL6 z 15-18 dnia embrionalnego (E15-E18), pożywkę do ekspansji neuronalnych komórek macierzystych oraz panel przeciwciał do immunocytochemicznego barwienia neuronalnych komórek macierzystych/progenitorowych (Nestin i Sox2) i zróżnicowanych fenotypów neuronalnych (Map2ab dla neuronów, GFAP dla astrocytów i O1 dla oligodendrocytów).
Other Notes
Cryopreserved Mouse Spinal Cord Neural Stem Cells (Cat.# SCR031) Mouse Neural Stem Cell Expansion Medium (Cat.# SCM008) Neural Stem Cell Marker Characterization Kit (Cat.# SCR019)
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Certyfikaty analizy (CoA)
Poszukaj Certyfikaty analizy (CoA), wpisując numer partii/serii produktów. Numery serii i partii można znaleźć na etykiecie produktu po słowach „seria” lub „partia”.
Masz już ten produkt?
Nasz zespół naukowców ma doświadczenie we wszystkich obszarach badań, w tym w naukach przyrodniczych, materiałoznawstwie, syntezie chemicznej, chromatografii, analityce i wielu innych dziedzinach.
Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej