Merck
SCCE019
Ludzkie komórki nabłonkowe prostaty, dorosłe
This prostate Cell line provides an ideal serum-free culture model, without retinoic acid, for the study of prostate cells when grown in our recommended medium.
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
NACRES:
NA.81
eCl@ss:
32011203
Biological source:
human prostate (epithelial cells)
Morphology:
(epithelial)
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human prostate (epithelial cells)
Quality Segment
packaging
vial of 500,000 cells
manufacturer/tradename
Chemicon®, EpiGRO®, Millipore
morphology
(epithelial)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
liquid nitrogen
storage temp.
-140 to -196°C
General description
Linia komórek prostaty Millipore, hodowana w zalecanej przez nas pożywce, zapewnia idealny model hodowli bez surowicy, bez kwasu retinowego, do badania komórek prostaty. Powszechnym zastosowaniem tych komórek są badania nad hormonalną regulacją prostaty, regulacją i kontrolą funkcji wydzielniczej komórek prostaty oraz jako kontrola w badaniach nad rakiem prostaty. Komórki te nie są narażone na działanie środków przeciwdrobnoustrojowych ani czerwieni fenolowej, gdy są hodowane w zestawie EpiGRO Prostate Complete Media Kit. Komórki gruczołu krokowego są kriokonserwowane przy przejściu 2, aby zapewnić najwyższą żywotność i wydajność namnażania.
Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku badawczego. Ten produkt nie jest zatwierdzony do stosowania u ludzi lub zwierząt, ani do stosowania w diagnostyce in vitro lub procedurach klinicznych
Źródło produktu: Ludzka prostata
Application
Szczegółowe instrukcje dotyczące rozmrażania, powlekania, karmienia, pasażowania itp. znajdują się w karcie danych.
Research Category
Stem Cell Research
Biochem/physiol Actions
Prostata
Epithelial Cells
Packaging
500 000 komórek
Preparation Note
Aby zachować integralność komórek, Millipore zaleca rozpakowanie produktów natychmiast po ich otrzymaniu i przechowywanie w temperaturze niższej niż -150°C lub w fazie ciekłego azotu.
Analysis Note
Cells are negative for HIV (1,2), HBV, HCV, bacteria, mycoplasma and
fungal contamination.
Further growth: Guaranteed to provide 15 or more doublings when grown in the appropriate EpiGRO Medium.
Other Notes
SCCE019
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
EPIGRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
WYŁĄCZNIE DO CELÓW BADAWCZYCH. Ten produkt podlega regulacjom prawnym we Francji, jeśli jest przeznaczony do celów naukowych, w tym do importu i eksportu (art. L 1211-1 ust. 2 kodeksu zdrowia publicznego). Nabywca (tj. użytkownik końcowy) jest zobowiązany do uzyskania zezwolenia na import od francuskiego Ministerstwa Badań Naukowych, o którym mowa w artykule L1245-5-1 II Kodeksu Zdrowia Publicznego. Zamawiając ten produkt, użytkownik potwierdza, że uzyskał odpowiednie zezwolenie na import.
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c