Merck
SCC703
3dGRO® Organoidy trzustkowe (PPTO.26)
Human
Synonim(y):
Organoid PDAC, Organoid guza trzustki, Organoid przewodu trzustkowego, Organoid raka trzustki
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
NACRES:
NA.81
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
3dGRO® Organoidy trzustkowe (PPTO.26), Ductal Adenocarcinoma, Pancreas, Age: 81, Male, Mutation: KRAS G12V
Quality Level
biological source
human pancreas
packaging
vial of ≥1500 organoids vial
manufacturer/tradename
Millipore
gender
male
technique(s)
cell culture: suitable
application(s)
3D cell culture
control
pancreas
relevant disease(s)
adenocardinoma (ductal)
shipped in
liquid nitrogen
storage temp.
−196°C
General description
Trzustka jest zarówno narządem endokrynnym, jak i egzokrynnym, który odgrywa rolę w trawieniu i homeostazie metabolicznej. Przedziały endokrynne obejmują komórki alfa i beta, które wydzielają hormony glukagon i insulinę, a przedział zewnątrzwydzielniczy obejmuje komórki groniaste, które przechowują i wydzielają enzymy trawienne oraz wysoce rozgałęzione, kanalikowe sieci nabłonkowe przypominające drzewo. Gruczolakorak przewodowy trzustki (PDAC) jest jedną z najbardziej śmiertelnych form raka z 5-letnim wskaźnikiem przeżycia poniżej 8% i przewiduje się, że do 2030 r. będzie drugą najczęstszą przyczyną zgonów związanych z rakiem.
Niedawne przełomy w metodach hodowli trójwymiarowej (3D) doprowadziły do opracowania platform hodowli organoidów, które umożliwiają naukowcom prowadzenie badań translacyjnych na długoterminowych kulturach in vitro, nieograniczonych barierami obecnymi w kulturach 2D lub modelach zwierzęcych. Obecnie oferujemy kompleksową kolekcję organoidów pochodzących od pacjentów z gruczolakorakiem przewodowym trzustki (PDAC) do badań nad rakiem i zastosowań związanych z odkrywaniem leków.
Charakterystyka linii komórkowej
- Płeć: Mężczyzna
- Wiek: 81 lat
- Organ: Trzustka (guz pierwotny)
- Choroba: Gruczolakorak przewodowy (mutacja KRAS: G12V)
Application
  • Żywotność: >1500 żywotnych organoidów/fiolkę
  • Wzrost organoidów: Wynik pozytywny
  • Komórki są testowane pod kątem chorób zakaźnych za pomocą panelu Human Essential CLEAR firmy Charles River Animal Diagnostic Services.
  • Zanieczyszczenie mykoplazmą: Negatywny
  • Profil STR: Wynik pozytywny
Features and Benefits
Kriokonserwowane organoidy raka trzustki (PDO) pochodzące od pacjentów
Preparation Note
Przechowywać w ciekłym azocie. Organoidy mogą być hodowane przez co najmniej 10 pasaży po wstępnym rozmrożeniu bez znaczącego wpływu na ekspresję markerów komórkowych i funkcjonalność.
Legal Information
3dGRO® is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany.
3dGRO® organoids were derived utilizing HUB Organoid Technology.
Subject to local law, this product is intended to be sold for internal in vitro research use only subject to terms and conditions found here: www.sigmaaldrich.com/pdouse. This product may not be re-engineered or copied; used to make derivatives or modifications; used to develop, test, or manufacture a commercial product; used as a component in a commercial product; resold or licensed; used in any clinical applications or trials; or used in humans. A license or limited commercial use agreement is required for use by any for-profit entity, use in services, and use in sponsored academic research. For information regarding any such use, please contact [email protected].
3dGRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
WYŁĄCZNIE DO CELÓW BADAWCZYCH. Ten produkt podlega regulacjom prawnym we Francji, jeśli jest przeznaczony do celów naukowych, w tym do importu i eksportu (art. L 1211-1 ust. 2 kodeksu zdrowia publicznego). Nabywca (tj. użytkownik końcowy) jest zobowiązany do uzyskania zezwolenia na import od francuskiego Ministerstwa Badań Naukowych, o którym mowa w artykule L1245-5-1 II Kodeksu Zdrowia Publicznego. Zamawiając ten produkt, użytkownik potwierdza, że uzyskał odpowiednie zezwolenie na import.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
SCC70304065270742360