Merck
SCC312
3dGRO® Organoidy jelita grubego, wiek 29 lat (preparat 80-C)
Normal, Colon, Age: 29, Female, Mutation: None
Synonim(y):
colon organoids
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
41106509
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human colon
description
Cryopreserved patient derived gastrointestinal organoids (PDOs)
packaging
vial of >1500 viable organoids
gender
female
technique(s)
cell culture: suitable
application(s)
3D cell culture
control
colon
relevant disease(s)
(Normal)
storage temp.
−196°C
General description
Organoidy pochodzące od pacjentów (PDO) to nowe modele komórkowe 3D in vitro, które zachowują oryginalną fizjologię tkanek i patologię molekularną, stanowiąc tym samym klinicznie istotną alternatywę dla tradycyjnych linii komórkowych 2D i skuteczne narzędzie do udoskonalania i ograniczania modeli zwierzęcych. PDO mogą być uzyskiwane z biopsji dorosłych pacjentów lub wyciętych tkanek zawierających natywne populacje komórek macierzystych LGR5+ i hodowane na podłożu bogatym w ECM przy użyciu specjalistycznych pożywek dla organoidów, takich jak pożywka kondycjonowana L-WRN. Organoidy pochodzące z tkanek dorosłych są fenotypowo i genetycznie stabilne w długoterminowej hodowli, prezentując bardziej dojrzałe fenotypy w porównaniu do organoidów pochodzących z iPSC. Co ważne, wykazano, że PDO są w stanie przewidzieć odpowiedź kliniczną pacjentów na chemioterapeutyki.
Obecnie oferujemy kompleksowy biobank wysoce scharakteryzowanych ludzkich organoidów żołądkowo-jelitowych pochodzących z tkanek od zdrowych i chorych pacjentów. Biobank organoidów jelitowych zawiera ponad 50 wysoce scharakteryzowanych organoidów jelitowych pochodzących zarówno od zdrowych, jak i chorych pacjentów z wielu regionów układu pokarmowego, w tym jelita cienkiego (dwunastnicy, jelita krętego), żołądka, odbytnicy i okrężnicy.
Charakterystyka linii komórkowej
  • Płeć: Kobieta
  • Wiek: 29 lat
  • Narząd: Okrężnica
  • Choroba: Normalny
Biochem/physiol Actions
Człowiek, organoid
Packaging
1500 żywych organoidów/fiolkę
Preparation Note
Przechowywać w ciekłym azocie. Organoidy mogą być hodowane przez co najmniej 10 pasaży po wstępnym rozmrożeniu bez znaczącego wpływu na ekspresję markerów komórkowych i funkcjonalność.
Legal Information
3dGRO® is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany.
3dGRO® organoids were derived utilizing HUB Organoid Technology.
Subject to local law, this product is intended to be sold for internal in vitro research use only subject to terms and conditions found here: www.sigmaaldrich.com/pdouse. This product may not be re-engineered or copied; used to make derivatives or modifications; used to develop, test, or manufacture a commercial product; used as a component in a commercial product; resold or licensed; used in any clinical applications or trials; or used in humans. A license or limited commercial use agreement is required for use by any for-profit entity, use in services, and use in sponsored academic research. For information regarding any such use, please contact [email protected].
3dGRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
WYŁĄCZNIE DO CELÓW BADAWCZYCH. Ten produkt podlega regulacjom prawnym we Francji, jeśli jest przeznaczony do celów naukowych, w tym do importu i eksportu (art. L 1211-1 ust. 2 kodeksu zdrowia publicznego). Nabywca (tj. użytkownik końcowy) jest zobowiązany do uzyskania zezwolenia na import od francuskiego Ministerstwa Badań Naukowych, o którym mowa w artykule L1245-5-1 II Kodeksu Zdrowia Publicznego. Zamawiając ten produkt, użytkownik potwierdza, że uzyskał odpowiednie zezwolenie na import.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
SCC31204061842199129