Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41104922
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031690
Pore size:
0.45 μm pore size
Diam.:
25 mm
Sterility:
non-sterile
Material:
PVDF membrane, high-density polyethylene
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
PVDF membrane, high-density polyethylene
sterility
non-sterile
product line
Millex™
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Samplicity®
technique(s)
HPLC: suitable
diam.
25 mm
volume
1.7 mL
pore size
0.45 μm pore size
fitting
inlet funnel (Easy loading), outlet tip (for smooth transfer to HPLC vials)
shipped in
ambient
General description
SAMP2HVNK zastępuje SAMPHV004
Przegląd filtrów Millex Samplicity® do systemu Samplicity® G2
Przegląd filtrów Millex Samplicity® do systemu Samplicity® G2
- System filtracji Samplicity® G2 umożliwia podciśnieniową filtrację do 8 próbek jednocześnie, bezpośrednio do fiolek HPLC.
- Filtracja do przygotowania próbek HPLC bez strzykawek
- Filtry Millex Samplicity® zapewniają zintegrowane lejki i filtry ułatwiające ładowanie próbek.
Application
Do użytku z systemem filtracji Samplicity. Zasilany próżniowo, system wymaga minimalnego wysiłku ręcznego, aby przefiltrować od 1 do 8 próbek do standardowych fiolek HPLC w ciągu kilku sekund, z wyższym odzyskiem niż zapewniają filtry strzykawkowe.
Legal Information
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLEX SAMPLICITY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAMPLICITY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Filtr Millex Samplicity®
Klasa składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13