Merck
S7707
Zestaw do wykrywania telomerazy TRAPeze XL
Wybierz wielkość
112 ASSAYS
3760,00 zł
3760,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12161503
NACRES:
NA.84
eCl@ss:
32161000
Pozwól nam pomóc
species reactivity
mammals
Quality Level
technique(s)
PCR: suitable
application(s)
genomic analysis
General description
Opracowanie czułej i skutecznej metody wykrywania aktywności telomerazy opartej na PCR, TRAP (Telomeric Repeat Amplification Protocol)(15, 22), umożliwiło przeprowadzenie badań aktywności telomerazy w ludzkich komórkach i tkankach na dużą skalę (15, 23-29). Do tej pory aktywność telomerazy wykryto w ponad 85% wszystkich badanych guzów obejmujących ponad 20 różnych typów nowotworów (30-31).
Zestaw TM=["TRAPEZE"] XL jest wysoce czułym testem in vitro do fluorometrycznego wykrywania aktywności telomerazy. Zawiera udoskonalenia oryginalnego testu TRAP, które zostały po raz pierwszy wprowadzone w opartym na żelu zestawie TM=["TRAPEZE"] Telomerase Detection Kit (nr kat. S7700). Podobnie jak w oryginalnym zestawie TM=["TRAPEZE"], uwzględniono modyfikacje sekwencji starterów, które zmniejszają artefakty amplifikacji oraz wewnętrzną kontrolę PCR. Ponadto, zestaw TM=["TRAPEZE"] XL wykorzystuje startery do transferu energii fluorescencji (ET) do generowania fluorescencyjnie znakowanych produktów TRAP, które umożliwiają nieizotopową, ilościową analizę aktywności telomerazy.
Unikalna konstrukcja tych starterów ET (startery TM=["Amplifluor"]) umożliwia wykrywanie i kwantyfikację aktywności telomerazy poprzez bezpośredni pomiar emisji fluorescencji w naczyniach reakcyjnych. Ponieważ startery TM=["Amplifluor"] będą fluoryzować tylko po włączeniu do produktów TRAP lub kontroli wewnętrznej, manipulacje próbkami po PCR, takie jak żel elektroforetyczny lub analizy ELISA, są wyeliminowane, zmniejszając w ten sposób ryzyko przeniesienia zanieczyszczeń. Analiza ilościowa nie jest zagrożona, gdy wykrywanie odbywa się w wysokowydajnym 96-dołkowym formacie, w przeciwieństwie do platform wykorzystujących jakościowy test ELISA. Ponadto, włączenie kontroli wewnętrznej znakowanej drugim fluoroforem służy zarówno do monitorowania amplifikacji PCR, jak i pomaga w ilościowym określeniu aktywności telomerazy.
TRAPeze XL Telomerase Detection Kit to jednorodny test fluorescencyjny do szybkiego i czułego pomiaru aktywności telomerazy w ekstraktach komórkowych i tkankowych. Zestaw TRAPeze XL wykorzystuje nowe startery znakowane fluorescencyjnym transferem energii Amplifluor w oryginalnej reakcji zestawu TRAPeze Telomerase Detection Kit, dzięki czemu pomiary ilościowe uzyskuje się bez radioaktywności. Dodatkowo, unikalna konstrukcja starterów Amplifluor umożliwia jednorodną amplifikację sygnału i kwantyfikację bezpośrednio w nieotwartym naczyniu PCR. Format testu z zamkniętą probówką eliminuje ryzyko zanieczyszczenia nieprzetworzonych próbek amplikonem PCR. Procedura zestawu TRAPeze XL Telomerase Detection Kit nie wymaga manipulacji po PCR, takich jak żele lub testy immunoenzymatyczne (ELISA).
Zalecane polimerazy Taq: nie mogą być odporne na odczyt, nie mogą mieć aktywności egzonukleazy i muszą być zdolne do "gorącego startu". Sugerowane są Titanium Taq, Platinum Taq.
Telomery to specyficzne struktury znajdujące się na końcu chromosomów u eukariontów. W ludzkich chromosomach telomery składają się z tysięcy kopii 6-zasadowych powtórzeń (TTAGGG)(1-3). Sugeruje się, że telomery chronią końce chromosomów, ponieważ uszkodzone chromosomy pozbawione telomerów ulegają fuzji, rearanżacji i translokacji (2). W komórkach somatycznych długość telomerów jest stopniowo skracana z każdym podziałem komórki zarówno in vivo, jak i in vitro (4-7) z powodu niezdolności kompleksu polimerazy DNA do syntezy samego 5′ końca opóźnionej nici (8,9).
Telomeraza jest rybonukleoproteiną, która syntetyzuje i kieruje powtórzenia telomeryczne na 3′ koniec istniejących telomerów, wykorzystując swój składnik RNA jako szablon (10-14). Wykazano, że aktywność telomerazy ulega specyficznej ekspresji w komórkach nieśmiertelnych, nowotworowych i zarodkowych (15,16), gdzie kompensuje skracanie telomerów podczas replikacji DNA, a tym samym stabilizuje długość telomerów (7,17). Obserwacje te doprowadziły do hipotezy, że długość telomerów może funkcjonować jako "zegar mitotyczny", który wyczuwa liczbę podziałów komórkowych i ostatecznie sygnalizuje starzenie replikacyjne lub zaprogramowaną śmierć komórki po osiągnięciu krytycznej długości telomerów. Dlatego też ekspresja aktywności telomerazy w komórkach nowotworowych może być koniecznym i niezbędnym etapem rozwoju i progresji nowotworu (16,18-20). Związek przyczynowy między ekspresją telomerazy a stabilizacją długości telomerów i wydłużeniem żywotności ludzkiej komórki został niedawno opisany (21).
Preparation Note
Środki ostrożności 1. Ponieważ zestaw do wykrywania telomerazy TRAPEZE XL wykrywa aktywność telomerazy, rybonukleoproteiny wrażliwej na RNazę, a nie tylko obecność RNA lub białkowych składników telomerazy, test wymaga enzymatycznie aktywnych próbek komórek lub tkanek. Ponadto, ze względu na czułość testu TRAPEZE XL Kit, który może wykryć aktywność telomerazy w bardzo małej liczbie komórek, wymagana jest specjalna konfiguracja laboratoryjna i znaczne środki ostrożności, aby zapobiec zanieczyszczeniu PCR i zanieczyszczeniu RNazą. Te środki ostrożności zostały szczegółowo omówione w Rozdziale V. Dodatek, Konfiguracja laboratorium i środki ostrożności oraz Konfiguracja stanowiska zestawu do wykrywania telomerazy TRAPEZE XL (Obszar 1). 2. Wyłącznie do użytku badawczego. Nie do użytku w procedurach diagnostycznych.
Other Notes
CHAPS Lysis Buffer (13.5 mL) 5X TRAPEZE XL Reaction Mix (1.12 mL) TS primer RP Amplifluor® primer K2 Amplifluor® primer TSK2 template dA, dC, dG and dTTP diluted in : 100 mM Tris-HCl, pH 8.3 7.5 mM MgCl2 315 mM KCl 0.25% TWEEN® 20 5 mM EGTA 0.5 mg/mL BSA PCR - Grade Water (8.2 mL) protease, DNase, and RNase-free; deionized TSR8* (control template) (45 µL) 0.2 amole/µL TSR8 template Control Cell Pellet Telomerase positive cells (106 cells) * Caution - refer to Sec. II. Kit Components, Precautions.
Legal Information
Amplifluor is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
TRAPEZE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
"Epigenetics describes heritable changes in gene expression caused by non-genetic mechanisms instead of by alterations in DNA sequence. These changes can be cell- or tissue-specific, and can be passed on to multiple generations. Epigenetic regulation enriches DNAbased information, allowing a cell to vary its response across diverse biological and environmental contexts. Although epigenetic mechanisms are primarily centered in the nucleus, these mechanisms can be induced by environmental signals such as hormones, nutrients, stress, and cellular damage, pointing to the involvement of cytoplasmic and extracellular factors in epigenetic regulation."
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
S770704053252020698