Nazwa produktu
Hybrisol® I Hybridization Solution, (50% Formamide, 6X SSC),
packaging
pkg of 500 mL
Quality Level
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
Northern blotting: suitable, Southern blotting: suitable
shipped in
ambient
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| packaging pkg of 500 mL | packaging - | packaging - | packaging - |
| manufacturer/tradename Chemicon® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| technique(s) Northern blotting: suitable | technique(s) FISH: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| shipped in ambient | shipped in - | shipped in - | shipped in - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
General description
Application
Physical form
Denhardt′s Solution.
Preparation Note
Legal Information
Disclaimer
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
target_organs
Blood
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
75-12-7
75-12-7
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| S4040 | 04053252466724 |