Merck
RX0090
Rhodamine 6 G
Used as a dye and a fluorescent probe
Synonim(y):
Rhodamine 6 G, Basic Red 1
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H31ClN2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
479.01
Colour Index Number:
45160
UNSPSC Code:
41116121
EC Index Number:
213-584-9
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
mp
215 °C
λmax
525-530 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
InChI
1S/C28H30N2O3.ClH/c1-6-29-23-15-25-21(13-17(23)4)27(19-11-9-10-12-20(19)28(31)32-8-3)22-14-18(5)24(30-7-2)16-26(22)33-25;/h9-16,29H,6-8H2,1-5H3;1H
InChI key
VYXSBFYARXAAKO-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Color: Red
Extinction coefficient: 69900 min
Form: Powder
Loss on drying: 5% max
Wavelength of max. absorbance: 525-530nm
pH of a 1% aqueous solution:
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Rhodamine 6 G
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
989-38-8
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)