RW0304700
MCE Membrane Filter, 0.2 μm Pore Size
Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
Synonim(y):
Reinforced Membrane Filter
Wybierz wielkość
367,00 zł
Dostępny w magazynieSzczegóły
Wybierz wielkość
About This Item
367,00 zł
Dostępny w magazynieSzczegóły
Polecane produkty
Materiały
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
web polyester membrane
white filter
Poziom jakości
opis
47 mm diameter, mixed cellulose esters, 0.2 µm pore size, polyester web
sterylność
non-sterile
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Millipore
Parametry
50 mL/min-cm2 water flow rate
70 °C max. temp.
śr. filtra
47 mm
grubość
200 μm
wielkość porów
0.2 μm pore size
75 % porosity
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Features & Benefits:
•Prefilter with high dirt-loading capacity for greater throughput
•Non-shedding substrate will not unload fibers downstream
Applications:
Prefiltration Ahead of Sterilizing-Grade Filters
Zastosowanie
Inne uwagi
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: General laboratory filtration
- Intended Use: Retention or removal of biological contaminants
- Instructions for Use: Sterilizing filtration of a liquid through a membrane with a 0.2 μm (or smaller) pore size effectively removes biological contaminants, including bacteria, mold and yeast. For the selective retention of larger biological contaminents, liquid filtration through membranes with 0.45 μm (or larger) pore sizes may be used to trap and support microorganism growth for subsequent culture and analysis
- Storage Statement: Store in dry location away from heat source
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 1
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3