QTUM00ICP
Quantum® Polishing Cartridge
For Milli-Q® Element (2001-2009) and Q-POD® Element purification units connected to ultrapure feed water
Synonim(y):
Quantum® ICP Polishing Cartridge
About This Item
Polecane produkty
Materiały
polypropylene and polyethylene
Poziom jakości
Właściwości
can remove trace levels of organics and ions from Ultrapure water
opakowanie
pkg of 1 unit
producent / nazwa handlowa
Quantum®
rezystywność
>18.0 MΩ-cm (at 25 degree celcius)
pozostałości ogólnego węgla organicznego (TOC)
<10 ppb
pojemność
36 g ion exchange capacity (NaCl)(Dynamic Capcity is greater than 21 g NaCl)
kompatybilność
for use with Milli-Q® Element
for use with Q-POD® Element
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Genuine Milli-Q® consumable for the replacement of QTUM00ICP - Quantum® ICP Polishing Cartridge.
- Dedicated to trace elemental analysis (ppt or sub-ppt).
- Certificate of Quality available online.