Kluczowe dokumenty
PYYT-66HK
Sigma-Aldrich
Ludzki PYY (całkowity) RIA
About This Item
Kod UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.84
klasa czystości
for protein analysis
Poziom jakości
opis
ED<sub>80</sub> = 37.2 ± 8 pg/mL ED<sub>50</sub> = 110.9 ± 20 pg/mL ED<sub>20</sub> = 333.8 ± 73 pg/mL
analytes available: PYY
10-1280 pg/mL (standard curve range)
Właściwości
accuracy 83–111%
reaktywność gatunkowa
human
zakres pomiaru czułości
10 pg/mL
metody
radioimmunoassay: suitable
numer dostępu UniProt
metoda wykrywania
radioactive
Opis ogólny
FUNKCJA: SwissProt: P10082 # Ten peptyd jelitowy hamuje zewnątrzwydzielnicze wydzielanie trzustki, ma działanie zwężające naczynia krwionośne i hamuje ruchliwość jelita czczego i okrężnicy.
ROZMIAR: 97 aminokwasów; 11046 Da
LOKALIZACJA SUBKOMÓRKOWA: wydzielana.
PODOBIEŃSTWO: SwissProt: P10082 ## Należy do rodziny NPY.
Zastosowanie
Dwudniowy test nierównowagi, inkubacja w temperaturze 4°C Objętość próbki: 100 μL surowicy, osocza lub próbki hodowli tkankowej
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B