Informacje o tej pozycji
grade
ACS reagent
Quality Segment
form
liquid
dilution
(for analytical testing)
impurities
≤0.01% Water (H2O)
evapn. residue
≤0.001%
color
APHA: ≤10
bp
30-50 °C/1013 hPa
transition temp
flash point <-30 °C
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
Exceptional Quality Standards: These solvents meet or exceed ACS specifications, providing assurance of high quality that is crucial for accurate testing and analysis in quality control.
Consistent Reproducibility: Designed for precision, the solvents ensure that results can be reliably reproduced, which is vital for maintaining compliance and integrity in quality control processes.
Versatile Applications: Suitable for a variety of QC tasks, including analytical testing, method validation, and testing USP/NF monographs, these solvents support a comprehensive approach to quality assurance in laboratory settings.
Application
Packaging
Jako światowy lider w dziedzinie odczynników laboratoryjnych nieustannie poszukujemy nowych sposobów optymalizacji bezpieczeństwa naszych produktów. Nowo opracowana konstrukcja butelki na rozpuszczalnik o pojemności 4 l jest wyposażona w zaawansowaną technologię uszczelniania, która eliminuje wycieki, dzięki czemu obsługa rozpuszczalników jest bezpieczniejsza i wygodniejsza niż kiedykolwiek wcześniej.
Zobacz wszystkie nowe funkcje tutaj!
Analysis Note
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 1 - Muta. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
<-22.0 °F
flash_point_c
< -30 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
64742-49-0