Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)4SO3Na · H2O
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352107
Colour Index Number:
45410
MDL number:
Form:
crystalline solid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
crystalline solid
technique(s)
HPLC: suitable
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
InChI
1S/C5H12O3S/c1-2-3-4-5-9(6,7)8/h2-5H2,1H3,(H,6,7,8)/p-1
InChI key
RJQRCOMHVBLQIH-UHFFFAOYSA-M
General description
HPLC
Application
Kwas 1-pentanosulfonowy, sól sodowa, monohydrat może być stosowany jako odczynnik parujący jony w HPLC do analizy różnych związków organicznych, metabolitów, peptydów i białek.
Analysis Note
Kolor: Biały
Postać: Krystaliczne ciało stałe
Czystość: 99% min
Rozpuszczalność w wodzie (5% w/v): Aby przejść test
Abs. UV przy 210 nm: 1.00AU max
Abs. UV przy 220 nm: 0.10AU max
UV Abs. przy 254 nm: 0.06AU max
Abs. UV przy 280 nm: 0.06AU max
Postać: Krystaliczne ciało stałe
Czystość: 99% min
Rozpuszczalność w wodzie (5% w/v): Aby przejść test
Abs. UV przy 210 nm: 1.00AU max
Abs. UV przy 220 nm: 0.10AU max
UV Abs. przy 254 nm: 0.06AU max
Abs. UV przy 280 nm: 0.06AU max
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Fuad Al-Rimawi et al.
Journal of chromatography. A, 1160(1-2), 326-335 (2007-06-05)
The potential of methacrylate-based mixed-mode monolithic stationary phases bearing sulfonic acid groups for the separation of positively charged analytes (alkylanilines, amino acids, and peptides) by capillary electrochromatography (CEC) is investigated. The retention mechanism of protonated alkylanilines as positively charged model
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| PX0101-3 | 04061839431973 |
| PX0101-2 | 04061839431966 |