Key Documents
PWRCABLEKR
Millipore
Power Cable South Korea
About This Item
Kod UNSPSC:
23151819
eCl@ss:
32031690
Wysokość
1 in.
25 mm
Poziom jakości
Szerokość
1 in.
depth
12 in.
masa
8 oz
kompatybilność
for use with INTEGRITEST® 5
temp. przechowywania
2-30°C
Informacje prawne
INTEGRITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany