Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 filters | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 682,00 zł |
Informacje o tej pozycji
682,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Quality Level
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter
description
25 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 100 discs
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
MF-Millipore™, Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
parameter
3 L/min-cm2 air flow rate, 32 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp.
diam.
25 mm
filter diam.
25 mm
thickness
150 μm
gravimetric extractables
2%
refractive index
n/D 1.51
matrix
MF-Millipore™
pore size
0.3 μm pore size, 77 % porosity
bubble point
≥2.4 bar, air with water at 23 °C
greener alternative category
shipped in
ambient
General description
MF-Millipore filters without Triton surfactant contain minimum amounts of wetting agent and have a lower water extractable content than standard MF-Millipore filters.
Features & Benefits:
- Versatile filter for biological and environmental monitoring applications
- Available in a range of pore sizes, colored black or white, with or without a gridded surface
- Compatible with ethylene oxide, gamma irradiation, and autoclave sterilization methods
Application
- Bioassays
- Air monitoring
- Particle monitoring
- Particle removal
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| pore size 0.3 μm pore size, 77 % porosity | pore size 0.3 μm pore size, 77 % porosity | pore size 0.3 μm pore size, 77 % porosity | pore size 0.3 μm pore size, 77 % porosity |
| manufacturer/tradename MF-Millipore™ | manufacturer/tradename MF-Millipore™ | manufacturer/tradename MF-Millipore™ | manufacturer/tradename MF-Millipore™ |
| diam. 25 mm | diam. 142 mm | diam. 90 mm | diam. 47 mm |
| material mixed cellulose esters (MCE) membrane, white filter, plain filter | material mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter | material mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter | material mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter |
| parameter 3 L/min-cm2 air flow rate, 75 °C max. temp., 32 mL/min-cm2 water flow rate | parameter 3 L/min-cm2 air flow rate, 32 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp. | parameter 3 L/min-cm2 air flow rate, 32 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp. | parameter 3 L/min-cm2 air flow rate, 32 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp. |
| feature hydrophilic | feature hydrophilic | feature hydrophilic | feature hydrophilic |
signalword
Danger
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
hcodes
Hazard Classifications
ED ENV 1 - Flam. Sol. 1
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
9036-19-5
9036-19-5
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| PHWP02500 | 04053252617973 |