Merck
PF092
Fas Ligand Plus, ludzki, rekombinowany
Fas Ligand Plus, Human, Recombinant, consists of amino acids 103-281 fused to a 26-amino acid linker and FLAG®-tag at the N-terminus and expressed in HEK293 cells.
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352202
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
recombinant
expressed in HEK 293 cells
Quality Level
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Rekombinowany ludzki ligand Fas (aminokwasy 103-281) połączony z 26-aminokwasowym łącznikiem i FLAG®-tagiem na N-końcu i wyrażany w komórkach HEK293. Glikozylacja rekombinowanego ludzkiego sFasL jest podobna lub identyczna z naturalnym ludzkim FasL. Masa cząsteczkowa wynosi ~32 kDa (nie glikozylowana) i ~37-42 kDa (glikozylowana) przez SDS-PAGE w warunkach redukujących. Rekombinowane białko jest produkowane w komórkach HEK293. Nie wymaga wzmacniacza do aktywności. Przydatne w testach cytotoksyczności.
Fas Ligand (FasL/APO-1L/CD95L) jest białkiem transbłonowym typu II o masie ~37-42 kDa należącym do rodziny TNF. Interakcja między FasL i Fas indukuje apoptozę komórek wrażliwych na Fas. FasL jest zaangażowany w zabijanie za pośrednictwem CTL, śmierć komórek wywołaną aktywacją, tworzenie miejsc uprzywilejowanych immunologicznie i homeostazę tkanek. Zewnątrzkomórkowa domena ludzkiego FasL może zostać odcięta przez metaloproteazę, generując rozpuszczalny FasL (sFasL). Krążący sFasL można wykryć w surowicy pacjentów z czerniakiem i niektórymi rodzajami chłoniaków.
Biochem/physiol Actions
≥1 ng/ml zabija komórki wrażliwe na Fas
Physical form
Liofilizowany z PBS.
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Rozpuścić w 50 µl PBS, aby uzyskać końcowe stężenie podstawowe 100 µg/ml. Rozcieńczyć w podłożu hodowlanym z 5% FCS bezpośrednio przed użyciem.
Other Notes
Ashkenazi, A., and Dixit, V.M. 1998. Science281, 1305.
Nagata, S., 1997 Cell88, 355.
Hahne, M., et al. 1996. Science274, 1363.
Bellgrau, D., et al. 1995. Nature377, 630.
Lowin, B., et al. 1994. Nature370, 650.
Russell, J.H., et al. 1993. Proc. Natl. Acad. Sci. USA90, 4409.
Glikozylacja rekombinowanego ludzkiego sFasL jest podobna lub identyczna z naturalnym ludzkim FasL. Masa cząsteczkowa wynosi ~32 kDa (nie glikozylowana) i ~35 kDa (glikozylowana) przez SDS-PAGE w warunkach redukujących. Rekombinowane białko jest produkowane w komórkach HEK293. Do aktywności nie wymaga wzmacniacza.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
PF092-5UG04055977207491