PCC300C10G
Pellicon® Capsule with Ultracel® Membrane
C Screen, 1 m2 manifold AseptiQuik® G connectors
Synonim(y):
Pellicon® Capsule with Ultracel® Membrane
About This Item
Polecane produkty
Materiały
EPDM rubber seal
PPO/PS blend (core
core)
PPO/PS blend housing
TPE seal
composite regenerated cellulose (CRC) membrane
epoxy adhesive
polyester screen
polypropylene seal
polyurethane adhesive
Poziom jakości
sterylność
sterile; γ-irradiated
linia produktu
Pellicon®
Właściwości
holdup volume 276 mL (in permeate channel)
holdup volume 277 mL (in feed channel)
opakowanie
package of 1
Parametry
max. inlet pressure at 75 psi (5.1 bar) and 4-30 °C
max. transmembrane pressure at 45 psi (3.1 bar) and 4-30 °C
4-6 L/min-m2 flow rate
metody
ultrafiltration: suitable
powierzchnia filtracyjna
1 m2
rozmiar ekranu
, Type C screen (coarse screen)
rozmiar
19.56 cm (7.7 in.) , Length
40.46 cm (15.93 in.) , Height
Szerokość
34.37 cm (13.53 in.)
343.7 mm
zanieczyszczenia
≤5 ppm Meets TOC (in retentate effluent, after a WFI flush of 20 L/m²)
Matryca
Ultracel®
wielkość porów
300 kDa
zakres pH
2-13
temp. przechowywania
15-25°C
Opis ogólny
Permeate: AseptiQuik® G Connector
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Plug ′n play, holderless design - easy to install, safe to remove
- Gamma Sterilized and preseravtive-free - ready to process in minutes
- True single-use, self-contained capusle - fast, safe, and flexible batch turnaround
- Proven Ultracel® membrane and C screen - high recovery, superior mass transfer, solvent resistance
- Pellicon® TFF proven performance - true linear scalability within Pellicon® TFF families
Opakowanie
Inne uwagi
- Comprehensive documentation to support qualification, risk assessment and process optimization needs.
- Consolidation of product specific testing, quality and regulatory information to simplify compliance requirements.
- Convenient 24/7 access to up-to-date product information.
Informacje prawne
produkt powiązany
Produkty
Nasz przegląd skalowalnej filtracji w przepływie stycznym do produkcji wektorów wirusowych dostarczy kluczowych rozważań na temat opracowywania i optymalizacji procesu końcowego.
Our overview of scalable tangential flow filtration for viral vector production will provide key considerations for developing and optimizing your downstream process.