Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human, mouse
Application:
—
Citations:
4
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rabbit
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
liquid
does not contain
preservative
species reactivity
human, mouse
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
isotype
IgG
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MSH2(4436)
General description
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne. Rozpoznaje białko MSH2 o masie ~100 kDa.
Rozpoznaje białko MSH2 o masie ~100 kDa w komórkach HCT116 i SW480 oraz w tkance okrężnicy.
To królicze pAb anty-MSH2 (Ab-3) jest zatwierdzone do stosowania w mrożonych skrawkach, immunoblottingu, immunoprecypitacji, skrawkach parafinowych do wykrywania MSH2 (Ab-3).
Immunogen
rekombinowany ludzki MSH2 o pełnej długości
Application
Zamrożone skrawki (2 µg/ml)
Immunoblotting (1 µg/ml, chemiluminescencja)
Immunoprecypitacja (1 µg/próbkę)
Skrawki parafinowe (patrz odniesienia do aplikacji)
Immunoblotting (1 µg/ml, chemiluminescencja)
Immunoprecypitacja (1 µg/próbkę)
Skrawki parafinowe (patrz odniesienia do aplikacji)
Packaging
Należy zapoznać się z etykietą fiolki, aby uzyskać informacje o stężeniu specyficznym dla partii.
Other Notes
Bronner, C.E., et al. 1994. Nature368, 258.
Papadopoulos, N., et al. Science263, 1625.
Peltomäki, P.T. 1994. Ann. Medicine26, 215.
Fishel, R., et al. 1993. Cell75, 1027.
Leach, F.S., et al. 1993. Cell75, 1215.
Lindbolm, A., et al. 1993. Nat. Genet.5, 279.
Papadopoulos, N., et al. Science263, 1625.
Peltomäki, P.T. 1994. Ann. Medicine26, 215.
Fishel, R., et al. 1993. Cell75, 1027.
Leach, F.S., et al. 1993. Cell75, 1215.
Lindbolm, A., et al. 1993. Nat. Genet.5, 279.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
Jennifer L Cyr et al.
Molecular carcinogenesis, 51(8), 647-658 (2011-08-13)
Lynch syndrome (LS) is caused by germline mutations in DNA mismatch repair (MMR) genes. MMR recognizes and repairs DNA mismatches and small insertion/deletion loops. Carriers of MMR gene variants have a high risk of developing colorectal, endometrial, ovarian, and other
J Barwell et al.
Journal of medical genetics, 44(8), 516-520 (2007-05-08)
Reports of differential mutagen sensitivity conferred by a defect in the mismatch repair (MMR) pathway are inconsistent in their conclusions. Previous studies have investigated cells established from immortalised human colorectal tumour lines or cells from animal models. We examined primary
Jennifer A McKinney et al.
Nature communications, 11(1), 236-236 (2020-01-15)
Alternative DNA structure-forming sequences can stimulate mutagenesis and are enriched at mutation hotspots in human cancer genomes, implicating them in disease etiology. However, the mechanisms involved are not well characterized. Here, we discover that Z-DNA is mutagenic in yeast as
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| PC57-100UG | 04055977207804 |