Merck
PC234L
Anty-wazopresyna królicza pAb
lyophilized, Calbiochem®
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.43
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
rat
Application:
Citations:
9
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
lyophilized
contains
≤0.1% sodium azide as preservative
species reactivity
rat
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
dilution
(Frozen Sections (1:400-1:800, Cy3; 1:2000-1:4000, Bn-SA/HRP)
Immunofluorescence (1:200-1:400))
isotype
IgG
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
rat ... Avp(24221)
General description
Królicze przeciwciało poliklonalne dostarczane jako liofilizowana nierozcieńczona surowica. Rozpoznaje wazopresynę.
Rozpoznaje wazopresynę w podwzgórzu szczura.
To królicze anty-wazopresynowe pAb zostało zatwierdzone do stosowania w mrożonych skrawkach, immunofluorescencji do wykrywania wazopresyny.
Immunogen
Szczur
wazopresyna argininowa szczura
Application
Mrożone skrawki (1:400-1:800, Cy3; 1:2000-1:4000, Bn-SA/HRP)
Immunofluorescencja (1:200-1:400)
Physical form
Nierozcieńczona surowica.
Preparation Note
Odtworzyć liofilizowane przeciwciało za pomocą 100 µl sterylnej destylowanej H₂O. Należy uważać, aby odtworzyć całą zawartość fiolki; podczas transportu i przenoszenia części liofilizowanego osadu mogły ulec przemieszczeniu i mogą nie znajdować się na dnie fiolki. Rozcieńczyć sterylnym PBS lub buforem Tris w rozcieńczeniu nie większym niż 1:10. Po rekonstytucji pobrać podzielną porcję i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 6 miesięcy. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania roztworów.
Analysis Note
Kontrola pozytywna
Podwzgórze szczura
Other Notes
Specyficzność przeciwciał badano w jądrze przykomorowym i nadwzrokowym szczura. Barwienie jest całkowicie eliminowane przez wstępne traktowanie przeciwciała wazopresyną argininową (10 µg/ml). Wstępna absorpcja przeciwciała oksytocyną (100 µg/ml) nie spowodowała utraty immunobarwienia. Przeciwciało należy miareczkować w celu uzyskania optymalnych wyników w poszczególnych systemach.
Sudhof, T.C. 1995. Nature375, 645.
Hokfelt, T., et al. 1987. Experientia Suppl.56, 154.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
PC234L-100UL04055977224689