Merck
PC05L
Anty-c-Fos (Ab-2) (4-17) Królicze pAb
lyophilized, Calbiochem®
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
rat, human, mouse
Application:
Citations:
7
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
lyophilized
does not contain
preservative
species reactivity
rat, human, mouse
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
isotype
IgG
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... FOS(2353)
General description
Oczyszczone immunologicznie królicze przeciwciało poliklonalne. Rozpoznaje białko c-Fos o masie ~50-62 kDa.
Protoonkogen fos jest zaangażowany we wzrost, różnicowanie i rozwój komórek. fos jest indukowany przez wiele bodźców, w tym mitogeny, czynniki specyficzne dla różnicowania, środki farmakologiczne itp. Indukcja białka fos o masie 62 000 daltonów jest szybka, ale przejściowa. Białko fos jest związane z białkiem o masie 39 000 daltonów, które zostało zidentyfikowane jako produkt białkowy protoonkogenu jun(c-jun). Kompleks białkowy fos/jun wiąże się specyficznie z elementem sekwencji w DNA określanym jako miejsce wiązania AP-1.
Rozpoznaje białko c-Fos o masie ~50-62 kDa w komórkach HepG2, NIH3T3 i MCF-7.
To królicze pAb anty-c-Fos (Ab-2) (4-17) jest zatwierdzone do stosowania w zamrożonych skrawkach, WB, IF, IP, skrawkach parafinowych, przesunięciu żelu, do wykrywania c-Fos (Ab-2) (4-17).
Immunogen
Człowiek
syntetyczny peptyd (SGFNADYEASSSRC) (nr kat. PP10) odpowiadający aminokwasom 4-17 ludzkiego c-Fos
Application
Zamrożone skrawki (5-10 µg/ml)
Immunoblotting (1-5 µg/ml)
Immunofluorescencja (1-5 µg/ml)
Immunoprecypitacja (1-2 µg na reakcję)
Skrawki parafinowe (5-10 µg/ml, wymagana obróbka cieplna lub pepsyna)
Przesunięcie żelu (patrz komentarze i odniesienia do aplikacji)
Skrawki swobodnie pływające (niezalecane)
Physical form
Liofilizowany z PBS, bufor lotny, 100 µg BSA.
Preparation Note
Ponownie zawiesić liofilizowane przeciwciało w sterylnym buforowanym roztworze soli fizjologicznej (PBS), pH 7,4 lub sterylnym 20 mM roztworze soli fizjologicznej Tris (20 mM Tris zawierającym 0,15 M NaCl), pH 7,4, aby uzyskać końcowe stężenie 100 µg/ml; produkt będzie bardziej stabilny, jeśli zostanie dodany 0,1% azydek sodu (nie dodawać azydku, jeśli przeciwciało ma być stosowane z żywymi komórkami). Liofilizowane przeciwciała należy ponownie zawiesić w temperaturze 4°C, od czasu do czasu delikatnie mieszając.
Analysis Note
Kontrola pozytywna
Komórki Hep G2 lub NIH 3T3
Other Notes
DeTogni, P., et al. 1988. Cell Biol.8, 2251.
Rouscher III, F.J., et al. 1988. Science240, 1010.
Sassone-Corsi, P., et al. 1988. Cell54, 553.
Verma, I.M. and Graham, W.R. 1987. Cancer Res.49, 29.
Verma, I.M. i Sassone-Corsi, P. 1987. Cell51, 513.
Muller, R. 1986. Biochim. Biophys. Acta823, 207.
Verma, I. 1986. Trends Genet.2, 93.
Greenberg, M. and Ziff, E. 1984. Nature (London), 311, 433
W przypadku testów z przesunięciem żelowym zawiesić w 100 µl buforu. Immunogen, c-fos (peptyd-2), nr kat. PP10, jest również dostępny do badań konkurencji (patrz Murphy i in. poniżej). Przeciwciała powinny być miareczkowane w celu uzyskania optymalnych wyników w poszczególnych systemach.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Lisa Y Maeng et al.
Journal of neural engineering, 16(2), 026022-026022 (2019-01-09)
Neurostimulation technologies are important for studying neural circuits and the connections that underlie neurological and psychiatric disorders. However, current methods come with limitations such as the restraint on movement imposed by the wires delivering stimulation. The objective of this study
Susanne N Wijesinghe et al.
Clinical and translational medicine, 13(4), e1232-e1232 (2023-04-04)
Osteoarthritis (OA), a multifaceted condition, poses a significant challenge for the successful clinical development of therapeutics due to heterogeneity. However, classifying molecular endotypes of OA pathogenesis could provide invaluable phenotype-directed routes for stratifying subgroups of patients for targeted therapeutics, leading
Teruyo Nakatani et al.
Endocrinology, 158(11), 3778-3791 (2017-10-04)
Parathyroid hormone (PTH) regulates the transcription of many genes in the osteoblast. One of these genes is Mmp13, which is involved in bone remodeling and early stages of endochondral bone formation. Previously, we reported that PTH induces Mmp13 transcription by
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
PC05L-100UG04055977209754