Kluczowe dokumenty
PBTK07610
Millipore
PES Membrane Filter, 30 kDa NMWCO
Biomax®, filter diam. 76 mm
Synonim(y):
Biomax PES ultrafiltration membrane discs, Ultrafiltration Discs, 30 kDa NMW
Wybierz wielkość
10 EA
2070,00 zł
2070,00 zł
Dostępny do wysyłki w dniu15 kwietnia 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 EA
2070,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104903
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
2070,00 zł
Dostępny do wysyłki w dniu15 kwietnia 2025Szczegóły
Materiały
polyethersulfone membrane
Poziom jakości
sterylność
non-sterile
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Biomax®
metody
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
Średnica
76 mm
śr. filtra
76 mm
powierzchnia filtracyjna
41.8 cm2
wielkość porów
30 kDa NMWCO
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
  • Ultrafiltration cut disc membranes in Biomax® polyethersulfone (PES) are ideal for protein concentration, purification, and desalting.
  • Optimized for concentrating or desalting serum, plasma, or conditioned tissue culture media.
  • A wide range of pore sizes is available to suit your application needs.
Zastosowanie
30 kDa NMWL, Biomax polyethersulfone, 76 mm diameter
Powiązanie
Replaces: 13242
Informacje prawne
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1