Merck
OP187
Anty-EpCAM-1 (Ab-1) mysie mAb (VU-1D9)
liquid, clone VU-1D9, Calbiochem®
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
VU-1D9, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
Citations:
4
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
VU-1D9, monoclonal
form
liquid
does not contain
preservative
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
dilution
(Flow Cytometry (1-3 µg/mL)
Frozen Sections (1-3 µg/mL)
Immunoblotting (1-3 µg/mL)
Immunoprecipitation (1-3 µg/mL)
Paraffin Sections (1-3 µg/mL))
isotype
IgG1
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... EPCAM(4072)
General description
Anty-EpCAM-1 (Ab-1), mysi monoklonalny, klon VU-1D9, rozpoznaje ~40 kDa EpCAM-1 w raku płaskonabłonkowym. Jest zatwierdzony do stosowania w WB, FC, IP i IHC (skrawki mrożone i parafinowe).
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne białka A. Rozpoznaje białko EpCAM-1 o masie ~40 kDa.
Rozpoznaje białko EpCAM-1 o masie ~40 kDa w raku płaskonabłonkowym.
Immunogen
Komórki ludzkiego drobnokomórkowego raka płuca NCI-H69
Człowiek
Application
Cytometria przepływowa (1-3 µg/ml)
Zamrożone skrawki (1-3 µg/ml)
Immunoblotting (1-3 µg/ml)
Immunoprecypitacja (1-3 µg/ml)
Skrawki parafinowe (1-3 µg/ml)
Packaging
Należy zapoznać się z etykietą fiolki, aby uzyskać informacje o stężeniu specyficznym dla partii.
Physical form
W PBS.
Preparation Note
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić i zamrozić (-20°C)
Analysis Note
Kontrola pozytywna
Rak płaskonabłonkowy
Other Notes
Przeciwciało należy miareczkować w celu uzyskania optymalnych wyników w poszczególnych systemach.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mathilde Dusséaux et al.
Gastroenterology, 153(6), 1647-1661 (2017-08-31)
Hepatitis B virus (HBV) infects hepatocytes, but the mechanisms of the immune response against the virus and how it affects disease progression are unclear. We performed studies with BALB/c Rag2-/-Il2rg-/-SirpaNODAlb-uPAtg/tg mice, stably engrafted with human hepatocytes (HUHEP) with or without
Farhad Khosravi et al.
Nanotechnology, 27(13), 13LT02-13LT02 (2016-02-24)
We demonstrate the rapid and label-free capture of breast cancer cells spiked in buffy coats using nanotube-antibody micro-arrays. Single wall carbon nanotube arrays were manufactured using photo-lithography, metal deposition, and etching techniques. Anti-epithelial cell adhesion molecule (EpCAM) antibodies were functionalized
Bang Wool Eom et al.
Chinese journal of cancer research = Chung-kuo yen cheng yen chiu, 32(5), 614-620 (2020-11-24)
There has been a demand for a tumor-specific marker for metastatic lymph nodes in sentinel navigation surgery for gastric cancer. The aim of this study is to analyze protein expression in both primary tumors and metastatic lymph nodes in early
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
OP187-100UG04055977208863