Poziom jakości
klon
NCM II 100, monoclonal
Formularz
lyophilized
reaktywność gatunkowa
human, mouse
izotyp
IgG1
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Immunoblotting (1-5 μg/ml, see application references)
Immunofluorescence (1-5 μg/ml, see application references)
Immunoprecipitation (1-2 μg/sample, see application references)
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Komentarz do analizy
IMR5 cells
Inne uwagi
Kod klasy składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13