NZ-2ML-RU
Anty-K (klon P3A118OL67), odczynnik do oznaczania grup krwi do użytku badawczego
BIOSCOT™ Anti-k from the clone P3A118OL67, Human IgG Antibody, Blood Grouping Reagent for Research Use
Synonim(y):
Anti-k (clone P3A118OL67), Blood Grouping Reagent for Research Use
About This Item
Kod UNSPSC:
41116102
pochodzenie biologiczne
human
forma przeciwciała
unpurified
klon
P3A118OL67, monoclonal
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 2 mL
stężenie
1-5 mg/mL protein (Total Protein Range)
metody
agglutination assay: suitable
pH
6-8
izotyp
IgG
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Zawiera 0,1% (w/v) azydku sodu. Filtrowany przez filtr końcowy 0,22 μm. Okres trwałości: 36 miesięcy od daty filtracji, wyłącznie do użytku w badaniach nieklinicznych in vitro.
Zastosowanie
Do stosowania w probówkach, szkiełkach, mikropłytkach, żelach i technikach kolumnowych
Vialled, Labeled
Informacje prawne
BIOSCOT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2