Kluczowe dokumenty
NU200/440-321
Millipore
NovAseptic®Wylot zbiornika (2") Korpus zaworu 90°
Valve Body - ASTM® A269/270 External Outlet, Electropolished with Butt end for welding
About This Item
Kod UNSPSC:
23151800
Poziom jakości
Parametry
-1-10 bar max. pressure (-14.5-145 psig) at 25 °C (atmospheric pressure)
-80-200 °C max. temp. (-112-392 °F)
Opis ogólny
Zawory NovAseptic® zostały zaprojektowane z myślą o optymalnej wydajności, niezawodności, trwałości i łatwości konserwacji. Zawory NovAseptic® spełniają kryteria cGMP Design Qualification
dotyczące przetwarzania aseptycznego. Dlatego nazywamy je "aseptycznymi z założenia".
Specyficzność
Chropowatość powierzchni: Powierzchnia wewnętrzna Ra ≤ 0,38 μm (15 μin) Powierzchnia zewnętrzna Ra ≤ 1,6 μm (63 μin)
Zastosowanie
Zawory NovAseptic® są specjalnie zaprojektowane do zastosowań aseptycznych i spełniają najbardziej rygorystyczne wymagania dotyczące możliwości czyszczenia i sterylizacji. Skupienie się na aseptycznej konstrukcji jest istotną cechą wszystkich zaworów. Zawór przepływowy to zawór przeznaczony do szerokiego zakresu zastosowań w procesach aseptycznych, w tym do rozdzielaczy, zaworów odcinających i odwadniających.
Komponenty
All open ends on the valve body are protected with plastic covers on delivery and packaged in a closed box.
Informacje prawne
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
NOVASEPTIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany