Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 kit | Przewidywany termin wysyłki15 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2530,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2530,00 zł
Przewidywany termin wysyłki15 maja 2026Szczegóły
clone
polyclonal
Quality Level
species reactivity
human, mouse, rat
manufacturer/tradename
Milli-Mark®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable
shipped in
wet ice
General description
Przeciwciała przeciwko białkom neuronalnym stały się kluczowymi narzędziami do identyfikacji neuronów i rozróżniania cech morfologicznych w hodowli i złożonej tkance. Przeciwciała specyficzne dla neuronów są wygodnymi, precyzyjnymi narzędziami przydatnymi w ujawnianiu cytoarchitektury, ale są ograniczone do docelowej dystrybucji białka w neuronie, która może się znacznie różnić w zależności od jądra, somy, dendrytu i aksonu. Aby uzyskać jak najpełniejsze barwienie morfologiczne we wszystkich częściach neuronów, firma Millipore opracowała wielogatunkową mieszankę przeciwciał pierwotnych, która reaguje z kluczowymi białkami somatycznymi, dendrytycznymi i aksonalnymi rozmieszczonymi w całej architekturze neuronów, które mogą być następnie wykrywane przez pojedynczą wielogatunkową mieszankę przeciwciał wtórnych zawierającą dyskretne fluorofory. W rezultacie różne cechy morfologiczne (somatyczne, dendrytyczne i aksonalne) są podświetlane w różnych kolorach: Cytoarchitektura somato-dendrytyczna jest wykrywana za pomocą sprzężonego przeciwciała wtórnego DyLight 488, a cytoarchitektura somato-aksonalna jest wykrywana za pomocą sprzężonego przeciwciała wtórnego DyLight 649. Mieszanka przeciwciał pierwotnych nie zawiera żadnych króliczych IgG. Badacz może dodać królicze IgG przeciwko swojemu białku docelowemu, które można wykryć za pomocą drugorzędowej mieszanki przeciwciał dostarczonej przez drugorzędowe przeciwciało sprzężone z cyjaniną 3 przeciwko króliczym IgG. Ten koktajl przeciwciał pan-neuronalnych został zwalidowany w różnych hodowlach komórkowych i tkankowych, dając badaczom wygodne i specyficzne narzędzie jakościowe i ilościowe do badania morfologii neuronów.
Immunogen
Application
1. Hodować neurony zgodnie z życzeniem. Gotowe komórki delikatnie przemyć PBS i utrwalić 4% paraformaldehydem w PBS przez 5-15 minut w temperaturze pokojowej (RT).
2. Przemyć PBS, 3 x po 5 minut, w temperaturze pokojowej (RT) i zablokować 1-krotnym buforem blokującym na 1 godzinę w temperaturze pokojowej (RT).
Uwaga: Dostarczony bufor blokujący jest dostarczany jako koncentrat 5X. Rozcieńczyć koncentrat do stężenia 1X za pomocą wody Milli-Q. Na przykład dodać 20 ml wody Milli-Q do 5 ml 5-krotnego buforu blokującego.
3. Inkubować komórki z mieszaniną wielogatunkowych przeciwciał pierwotnych ChromaPan przez 2 godziny w temperaturze RT (rozcieńczyć przeciwciało w stosunku 1:125 do 1:250 w buforze blokującym). Optymalne stężenia robocze muszą zostać określone przez użytkownika końcowego.
Opcjonalnie: Do mieszaniny pierwotnych przeciwciał ChromaPan można również dodać królicze IgG przeciwko białku docelowemu. Optymalne warunki pracy muszą zostać określone przez użytkownika końcowego. W przypadku dodania króliczej IgG pominąć krok 4.
4. Przemyć PBS, 3 x po 5 minut i inkubować komórki z króliczą IgG przeciwko białku docelowemu. Optymalne warunki pracy muszą zostać określone przez użytkownika końcowego.
5. Przemyć PBS, 3 x po 5 minut i inkubować komórki z mieszaniną wielogatunkowych przeciwciał drugorzędowych (1:150 w buforze blokującym) przez 1 godzinę w RT (zweryfikowane za pomocą Chroma Pan w celu uzyskania minimalnego tła). Optymalne stężenia robocze muszą zostać określone przez użytkownika końcowego.
Opcjonalnie: Do mieszaniny drugorzędowej można również dodać DAPI (1:1000). W przypadku dodania DAPI pominąć krok 6.
6. Przepłukać PBS, 3 x po 5 minut i inkubować komórki z DAPI (1:1000 w buforze blokującym) przez 5 minut w RT. Optymalne stężenia robocze muszą zostać określone przez użytkownika końcowego.
7. Przemyć PBS, 3 x po 5 minut, i przykryć szkiełkiem z płynem montażowym LIGHT DIAGNOSTICS (nr katalogowy #5013). Oglądać przy użyciu mikroskopu fluorescencyjnego z odpowiednim filtrem.
Neuroscience
Neuronal & Glial Markers
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Neurony korowe
Other Notes
2) Multi-species Primary Antibody blend (ORC) (Part No. CS204300): 100uL of a proprietary antibody blend with host specific antibodies that reacts against key somatic, nuclear, dendritic and axonal targets. It does not contain rabbit IgG. Presented in PBS containing 0.05% azide. Store at 2-8°C.
3) Multi-species Secondary Antibody blend (Part No. CS204289): 100 µL of a secondary antibody blend containing host specific IgG antibodies against mouse, rabbit, and chicken, conjugated to DyLight 488, cyanine 3, and DyLight 649 dyes respectively. Each individual set has been species absorbed against H, R, B, Gt, Sh, Gp, Eq and/or M, Rb, Ch to minimize background and cross reactivity. Presented in 0.01M Sodium Phosphate, 0.25M NaCl, pH 7.6 with 15 mg/mL BSA, and 0.05% sodium azide. Store at 2-8°C, away from light.
4) DAPI (Part No. CS202687): Vial contains 10 µL of 0.1mg/mL of DAPI. Store at 2-8°C, away from light.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| species reactivity human, mouse, rat | species reactivity rat, mouse, human | species reactivity mouse, rat | species reactivity rat, mouse |
| clone polyclonal | clone monoclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
| technique(s) immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable | technique(s) immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable | technique(s) immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable | technique(s) immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable |
| manufacturer/tradename Milli-Mark® | manufacturer/tradename Neuro-Chrom | manufacturer/tradename Neuro-Chrom | manufacturer/tradename Neuro-Chrom |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| NS340 | 04053252465635 |