Kluczowe dokumenty
ND-2ML-RU
Millipore
Reagent For Research Use - Rare Specificities & AHG
BIOSCOT Anti-P1 from the clone P3NIL100, Human IgM, Blood Grouping Reagent for Research Use
Synonim(y):
Anti-P1 (clone P3NIL100), Blood Grouping Reagent for Research Use
About This Item
Kod UNSPSC:
41116102
pochodzenie biologiczne
human
forma przeciwciała
unpurified
klon
P3NIL100, monoclonal
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 2 mL
stężenie
0.5-3 mg/mL protein (Total Protein Range)
metody
agglutination assay: suitable
pH
6-8
izotyp
IgM
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide. Filtered through a 0.22μm terminal filter. Shelf Life: 36 months from date of filtration, For Non Clinical In Vitro research use only.
Zastosowanie
For use by Tube technique
Vialled, Labeled
Informacje prawne
BIOSCOT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2