Kluczowe dokumenty
NB-2ML-RU
Millipore
Anti-Lea (clone GA2), Blood Grouping Reagent for Research Use
BIOSCOT Anti-Lea from the clone GA2, Murine IgA, Blood Grouping Reagent for Research Use
About This Item
Kod UNSPSC:
41116102
pochodzenie biologiczne
mouse
forma przeciwciała
unpurified
klon
GA2, monoclonal
Postać
liquid
opakowanie
pkg of 2 mL
producent / nazwa handlowa
BIOSCOT
stężenie
3-12 mg/mL protein (Total Protein Range)
metody
agglutination assay: suitable
pH
6-8
izotyp
IgA
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide. Filtered through a 0.22μm terminal filter. Shelf Life: 36 months from date of filtration, For Non Clinical In Vitro research use only.
Zastosowanie
For use by Tube technique
Vialled, Labeled
Informacje prawne
BIOSCOT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2