Merck
MXRP2USBC
Milliflex® Wieża detekcyjna Rapid 2.0 - kabel USB
Wybierz wielkość
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41122409
Pozwól nam pomóc
packaging
pkg of 1 unit
manufacturer/tradename
Milliflex®
technique(s)
Rapid Sterility Testing: suitable
input
sample type pharmaceutical(s)
application(s)
bioburden testing
pharmaceutical
sterility testing
compatibility
for use with Milliflex® Rapid System 2.0
shipped in
ambient
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
MXRP2ADAPMXRDP2DT00MXRDP2KT01
compatibility
for use with Milliflex® Rapid System 2.0
compatibility
for use with Milliflex® Rapid System 2.0
compatibility
for use with Milliflex® Rapid System 2.0
compatibility
for use with Milliflex Oasis®
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
-
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 kit
manufacturer/tradename
Milliflex®
manufacturer/tradename
Milliflex®
manufacturer/tradename
Milliflex®
manufacturer/tradename
-
technique(s)
Rapid Sterility Testing: suitable
technique(s)
Rapid Sterility Testing: suitable
technique(s)
Rapid Sterility Testing: suitable
technique(s)
Rapid Sterility Testing: suitable
input
sample type pharmaceutical(s)
input
-
input
sample type pharmaceutical(s)
input
-
Application
Szybkie wykrywanie, reagowanie i usuwanie zanieczyszczeń mikrobiologicznych w analizie produktów farmaceutycznych
General description
Milliflex® Rapid System 2.0 to zautomatyzowane rozwiązanie do szybkiego wykrywania, obrazowania i kwantyfikacji żywych zanieczyszczeń mikrobiologicznych w próbkach filtrowalnych w całym procesie produkcyjnym. Jego wyniki pomagają poprawić kontrolę procesu, wydajność produktu i terminowe uwalnianie produktów końcowych. W przypadku zanieczyszczenia, działania naprawcze można podjąć wcześniej, unikając straty czasu, pieniędzy i zdolności produkcyjnej
Legal Information
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
User guide on Milliflex Rapid 2 Detection Tower