Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116500
NACRES:
JA.11
eCl@ss:
25169090
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Level
manufacturer/tradename
Steritest®
input
sample type pharmaceutical(s)
application(s)
industrial qc
shipped in
ambient
General description
Service Type: Validation Services
Legal Information
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Protokół walidacji pomp Milliflex VHP
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| MXPILTVP1 | 04053252830051 |