Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 ea | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 66,80 zł |
Informacje o tej pozycji
66,80 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
grade
electrophoresis grade
packaging
pack of 2 ea
General description
- Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Application
- Western Blotting
Legal Information
Produkty
Zestawy do odlewania żeli Bis-Tris SDS-PAGE z technologią mPAGE® TurboMix do szybkiego, niezawodnego odlewania żeli i separacji białek.
Bis-Tris SDS-PAGE gel casting kits with mPAGE® TurboMix technology for rapid, reliable gel casting and protein separation.
Protokoły
Instructions for setting up an mPAGE™ SDS-PAGE precast protein gel for gel electrophoresis using an Invitrogen XCell Surelock® mini-cell.
Instructions for setting up an mPAGE SDS-PAGE precast protein gel for gel electrophoresis using a Bio-Rad Mini-PROTEAN® electrophoresis system.
Powiązane treści
mPAGE® gels offer high-resolution protein separation, reduced cost, and compatibility with common electrophoresis tanks.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| MPTA | 04054839761669 |