MPHL10CL3
Durapore® 0.45 µm, Millipak® Capsule
filtration area 500 cm2, matrix Durapore®
Synonim(y):
Gamma Compatible Millipak -100 Filter Unit 0.45 μm 1-1/2 in. TC/TC
About This Item
Polecane produkty
Materiały
PVDF
PVDF vent cap
polycarbonate
polycarbonate support
Poziom jakości
sterylność
irradiated
non-sterile
Kompatybilność ze sterylizacją
gamma compatible
linia produktu
Millipak®
Właściwości
gamma compatible
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Millipak®
Parametry
0.35 bar max. differential pressure (5 psid) at 123 °C (Forward)
0.7 bar max. differential pressure (10 psid) at 25 °C (Reverse)
1.7 bar max. differential pressure (25 psid) at 80 °C (Forward)
23 L/min flow rate at 2.6 bar (ΔP)
4.1 bar max. differential pressure (60 psid) at 25 °C (Forward)
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi) at 25 °C
50 L process volume
metody
bioburden reduction: suitable
Długość
5.1 in.
Szerokość
3.0 in.
powierzchnia filtracyjna
500 cm2
śr. przyłącza doprowadzającego
1.5 in.
śr. przyłącza odprowadzającego
1.5 in.
zanieczyszczenia
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
substancje ekstrahujące się grawimetrycznie
≤2.5 mg/device
Matryca
Durapore®
wielkość porów
0.45 μm
punkt pęcherzykowania
≥1790 mbar (26 psig), air with water at 23 °C
dopasowywanie
inlet sanitary flange
outlet sanitary flange
(38 mm (1 1/2 in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
Opis ogólny
Opakowanie
Inne uwagi
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer Wetting Instructions for Filter Units with Durapore® Membrane user guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Uwaga dotycząca przygotowania
3 autoclave cycles of 90 min @ 123°C; not in-line steam sterilizable